Alcool 2-fluoro-4-méthoxybenzylique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7889-1G PC7889-5G
APOSPC7889-1GEA 156 EUR InStock
APOSPC7889-1G APOSPC7889-5G
Alcool 2-fluoro-4-méthoxybenzylique
Alcool 2-fluoro-4-méthoxybenzylique
Formule: C₈H₉FO₂
MW: 156,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04116336
Numéro CAS: 405-09-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité