4-Hydroxy-8-methoxy-2-(trifluoromethyl)quinoline 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7893-1G PC7893-5G PC7893-250MG
APOSPC7893-1GEA 168 EUR InStock
APOSPC7893-1G APOSPC7893-5G APOSPC7893-250MG
4-Hydroxy-8-methoxy-2-(trifluoromethyl)quinoline 96%
4-Hydroxy-8-methoxy-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formule: C₁₁H₈F₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01862071
Numéro CAS: 41192-84-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité