2H-Perfluoro-5-methyl-3,6-dioxanonane 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7896-1G PC7896-25G PC7896-5G PC7896-250MG
APOSPC7896-1GEA 29.2 EUR InStock
APOSPC7896-1G APOSPC7896-25G APOSPC7896-5G APOSPC7896-250MG
2H-Perfluoro-5-methyl-3,6-dioxanonane 97%
2H-Perfluoro-5-methyl-3,6-dioxanonane
Formule: C₈HF₁₇O₂
Point d'ébullition: 103…105 °C
Point de fusion: –122 °C
Densité: 1.659 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00054714
Numéro CAS: 3330-14-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité