tert-Butyl-4-chloro-2-fluorobenzoate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC7916-1G PC7916-5G PC7916-25G
APOSPC7916-1GEA 128 EUR InStock
APOSPC7916-1G APOSPC7916-5G APOSPC7916-25G
tert-Butyl-4-chloro-2-fluorobenzoate 97%
tert-Butyl-4-chloro-2-fluorobenzoate
Formule: C₁₁H₁₂ClFO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09475908
Numéro CAS: 941294-14-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité