Tris[4-(trifluoromethyl)phenyl]phosphine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC7919G-1G PC7919G-5G PC7919G-10G
APOSPC7919G-1GEA 111 EUR InStock
APOSPC7919G-1G APOSPC7919G-5G APOSPC7919G-10G
Tris[4-(trifluoromethyl)phenyl]phosphine 95+%
Tris[4-(trifluoromethyl)phenyl]phosphine
Formule: C₂₁H₁₂F₉P
Point de fusion: 73…76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00058883
Numéro CAS: 13406-29-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité