2,4,6-Tris(trifluorométhyl)-1,3,5-triazine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,4,6-Tris(trifluorométhyl)-s-triazine
APOSPC7920-1GEA 108 EUR InStock
APOSPC7920-1G APOSPC7920-5G APOSPC7920-25G
2,4,6-Tris(trifluorométhyl)-1,3,5-triazine 97%
2,4,6-Tris(trifluorométhyl)-1,3,5-triazine
Mass spectrometry standard.
Formule: C₆F₉N₃
MW: 285,07 g/mol
Point d'ébullition: 98…99 °C/748mmHg
Densité: 1,596 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 368-66-1
EINECS: 206-709-3
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité