2,3,5,6-Tétrafluorobenzaldéhyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC7934-25GEA 205 EUR InStock
APOSPC7934-25G APOSPC7934-1G APOSPC7934-5G
2,3,5,6-Tétrafluorobenzaldéhyde
2,3,5,6-Tétrafluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₂F₄O
MW: 178,09 g/mol
Point d'ébullition: 178 °C
Densité: 1,525 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 74 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167387
Numéro CAS: 19842-76-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité