Ultramark® 1621
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC7950-100MGEA 0 EUR InStock
APOSPC7950-100MG APOSPC7950-1G APOSPC7950-250MG
Ultramark® 1621
Ultramark® 1621
Fluorinated phosphazene for MS, especially suitable for +ve and -ve FAB high resolution MS (Jiang & Moini, ASMS Poster 1992), showing peaks upto 2120 mass units. R= -CH2(CF2CF2)xH, x=1,2 or 3; Fluorinated mass marker up to mass 2120
Formule: C₆H₁₈N₃P₃
MW: 231,189 g/mol
Point d'ébullition: 160…220 °C/0,01mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00242454
Numéro CAS: 105809-15-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité