3-Bromo-2-fluoropyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC7951-5G PC7951-100G PC7951-25G
APOSPC7951-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC7951-5G APOSPC7951-100G APOSPC7951-25G
3-Bromo-2-fluoropyridine 98%
3-Bromo-2-fluoropyridine
Formule: C₅H₃BrFN
Point d'ébullition: 76 °C/20mmHg
Point d'éclair: <90 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04112496
Numéro CAS: 36178-05-9
ONU: 2810
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité