Vanadium (IV) fluorure 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Vanadium tetrafluoride
PC7980-100G PC7980-25G
APOSPC7980-100GEA 301 EUR InStock
APOSPC7980-100G APOSPC7980-25G
Vanadium (IV) fluorure 95%
Vanadium (IV) fluorure
Formule: F₄V
MW: 126,94 g/mol
Point de fusion: 325 °C
Densité: 2.975 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042554
Numéro CAS: 10049-16-8
EINECS: 233-171-7
ONU: 3285
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité