2,6-Difluoro-3-iodopyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7983-5G PC7983-1G PC7983-10G
APOSPC7983-5GEA 53.8 EUR InStock
APOSPC7983-5G APOSPC7983-1G APOSPC7983-10G
2,6-Difluoro-3-iodopyridine 97%
2,6-Difluoro-3-iodopyridine
Formule: C₅H₂F₂IN
MW: 240,98 g/mol
Point d'ébullition: 85…87 °C/15mmHg
Point de fusion: 41…42 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09743595
Numéro CAS: 685517-67-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité