2-Fluoro-3-methoxybenzyl bromide
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-2-fluoro-3-methoxybenzene
PC7985-1G PC7985-25G PC7985-5G
APOSPC7985-1GEA 55.1 EUR InStock
APOSPC7985-1G APOSPC7985-25G APOSPC7985-5G
2-Fluoro-3-methoxybenzyl bromide
2-Fluoro-3-methoxybenzyl bromide
Formule: C₈H₈BrFO
MW: 219,06 g/mol
Point d'ébullition: 126…127 °C/10mmHg
Point de fusion: 45…47 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09743597
Numéro CAS: 447463-56-1
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité