2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile
PC8009-10G PC8009-1G PC8009-5G
APOSPC8009-10GEA 157 EUR InStock
APOSPC8009-10G APOSPC8009-1G APOSPC8009-5G
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₅F₃N₂O₂
MW: 230,15 g/mol
Point d'ébullition: 134…138 °C
Point de fusion: 38…34 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00045621
Numéro CAS: 13544-06-4
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité