Difluorure de xenon 99,9%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Xenon(II) fluoride
PC8020-1G PC8020-25G PC8020-5G
APOSPC8020-1GEA 87.3 EUR InStock
APOSPC8020-1G APOSPC8020-25G APOSPC8020-5G
Difluorure de xenon 99,9%
Difluorure de xenon
Convenient fluorinating agent
Formule: F₂Xe
MW: 169,29 g/mol
Point de fusion: 129 °C
Densité: 4.32 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040538
Numéro CAS: 13709-36-9
EINECS: 237-251-2
ONU: 3087
ADR: 5.1+6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité