Fluorure d'yttrium (III) 99.99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Yttrium trifluoride, Yttrium(III) fluoride
PC8024-100G PC8024-25G
APOSPC8024-100GEA 379 EUR InStock
APOSPC8024-100G APOSPC8024-25G
Fluorure d'yttrium (III) 99.99%
Fluorure d'yttrium (III)
Formule: F₃Y
MW: 145,9 g/mol
Point de fusion: 1387 °C
Densité: 4.01 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049714
Numéro CAS: 13709-49-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité