Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Zinc hexafluoro-2,4-pentanedionate dihydrate 98%

Fournisseur: Apollo Scientific

APOSPC8032-5GEA 350 EUR InStock
APOSPC8032-5G
Zinc hexafluoro-2,4-pentanedionate dihydrate 98%
Zinc hexafluoro-2,4-pentanedionate dihydrate


Formule: C₁₀H₂F₁₂O₄Zn.2H₂O
MW: 515,541 g/mol
Point de fusion: 157…158 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150577
Numéro CAS: 16743-33-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité