4-Chloro-2-fluorobenzoate de méthyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 4-chloro-2-fluorobenzoate, 4-Chloro-2-fluorobenzoic acid methyl ester
PC8037-25G PC8037-5G PC8037-1G
APOSPC8037-25GEA 256 EUR InStock
APOSPC8037-25G APOSPC8037-5G APOSPC8037-1G
4-Chloro-2-fluorobenzoate de méthyle
4-Chloro-2-fluorobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₆ClFO₂
MW: 188,59 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038392
Numéro CAS: 148893-72-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité