Tétrafluorure de zirconium 99,5%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Zirconium (IV) fluoride
PC8040-25G PC8040-5G
APOSPC8040-25GEA 102 EUR InStock
APOSPC8040-25G APOSPC8040-5G
Tétrafluorure de zirconium 99,5%
Tétrafluorure de zirconium
Formule: F₄Zr
MW: 167,22 g/mol
Point d'ébullition: 910 °C
Point de fusion: 640 °C
Densité: 4.43 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011307
Numéro CAS: 7783-64-4
EINECS: 232-018-1
ONU: 3260
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité