3,3,3-Trifluoro-DL-alanine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-3,3,3-trifluoropropanoic acid, H-DL-3,3,3-TriF-Ala-OH
PC8041-1G PC8041-100MG PC8041-250MG
APOSPC8041-1GEA 226 EUR InStock
APOSPC8041-1G APOSPC8041-100MG APOSPC8041-250MG
3,3,3-Trifluoro-DL-alanine
3,3,3-Trifluoro-DL-alanine
Formule: C₃H₄F₃NO₂
MW: 143,07 g/mol
Point de fusion: 231…234 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004263
Numéro CAS: 17463-43-3
EINECS: 241-478-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité