2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC8043-5GEA 234 EUR InStock
APOSPC8043-5G APOSPC8043-25G
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₂F₇N
MW: 233,09 g/mol
Point d'ébullition: 185…187 °C
Densité: 1,687 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 87 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00091518
Numéro CAS: 651-83-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité