4-Bromophenylsulphur pentafluoride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Bromo-4-(pentafluorosulphanyl)benzene
PC8054-1G PC8054-5G
APOSPC8054-1GEA 183 EUR InStock
APOSPC8054-1G APOSPC8054-5G
4-Bromophenylsulphur pentafluoride
4-Bromophenylsulphur pentafluoride
Formule: C₆H₄BrF₅S
MW: 283,06 g/mol
Point d'ébullition: 77…78 °C/10mmHg
Point d'éclair: 84 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03425928
Numéro CAS: 774-93-6
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité