5-(Trifluoromethyl)-1H-indazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC8058-1G PC8058-250MG PC8058-5G
APOSPC8058-1GEA 31.9 EUR InStock
APOSPC8058-1G APOSPC8058-250MG APOSPC8058-5G
5-(Trifluoromethyl)-1H-indazole
5-(Trifluoromethyl)-1H-indazole
Formule: C₈H₅F₃N₂
MW: 186,1300 g/mol
Point de fusion: 123…125 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08234904
Numéro CAS: 885271-64-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité