2-(Methylthio)-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC8077-1G PC8077-250MG
APOSPC8077-1GEA 288 EUR InStock
APOSPC8077-1G APOSPC8077-250MG
2-(Methylthio)-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
2-(Methylthio)-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Formule: C₈H₈BF₃O₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09800888
Numéro CAS: 957121-11-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité