2-Chloro-3-ethoxy-6-fluorophenylboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC8097-1G PC8097-250MG
APOSPC8097-1GEA 174 EUR InStock
APOSPC8097-1G APOSPC8097-250MG
2-Chloro-3-ethoxy-6-fluorophenylboronic acid
2-Chloro-3-ethoxy-6-fluorophenylboronic acid
Formule: C₈H₉BClFO₃
MW: 218,4200 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09800880
Numéro CAS: 957120-93-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité