ABD-F [=4-(Aminosulphonyl)-7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole]
Fournisseur: Apollo Scientific
PC8114-100MG PC8114-500MG
APOSPC8114-100MGEA 415 EUR InStock
APOSPC8114-100MG APOSPC8114-500MG
ABD-F [=4-(Aminosulphonyl)-7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole]
ABD-F [=4-(Aminosulphonyl)-7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole]
A water soluble bifunctional fluorogenic reagent for the sensitive & specific detection of thiols.
Formule: C₆H₄FN₃O₃S
MW: 217,17 g/mol
Point de fusion: 144…146 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00036687
Numéro CAS: 91366-65-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité