2'-Fluoro-4-hydroxyacétophénone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(2-Fluoro-4-hydroxyphenyl)ethanone
PC8139-100G PC8139-25G PC8139-5G
APOSPC8139-100GEA 214 EUR InStock
APOSPC8139-100G APOSPC8139-25G APOSPC8139-5G
2'-Fluoro-4-hydroxyacétophénone
2'-Fluoro-4-hydroxyacétophénone
Formule: C₈H₇FO₂
MW: 154,14 g/mol
Point de fusion: 121…123 °C
Point d'éclair: 98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00142713
Numéro CAS: 98619-07-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité