Alcool 4-chloro-2-fluorobenzylique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC8145-25G PC8145-5G
APOSPC8145-25GEA 43.5 EUR InStock
APOSPC8145-25G APOSPC8145-5G
Alcool 4-chloro-2-fluorobenzylique 98%
Alcool 4-chloro-2-fluorobenzylique
Formule: C₇H₆ClFO
MW: 160,58 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143285
Numéro CAS: 56456-49-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité