Alcool 4-chloro-3-fluorobenzylique 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC8146-1G PC8146-25G PC8146-5G
APOSPC8146-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC8146-1G APOSPC8146-25G APOSPC8146-5G
Alcool 4-chloro-3-fluorobenzylique 96%
Alcool 4-chloro-3-fluorobenzylique
Formule: C₇H₆ClFO
MW: 160,58 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143292
Numéro CAS: 202925-10-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité