3-Chloro-5-fluorophénol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSPC8165-5GEA 74.2 EUR InStock
APOSPC8165-5G APOSPC8165-25G APOSPC8165-1G
3-Chloro-5-fluorophénol 98%
3-Chloro-5-fluorophénol
Formule: C₆H₄ClFO
MW: 146,55 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042212
Numéro CAS: 202982-70-5
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité