2,6-Dibromo-4-fluorophénol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC8177-5GEA 14.7 EUR InStock
APOSPC8177-5G
2,6-Dibromo-4-fluorophénol 97%
2,6-Dibromo-4-fluorophénol
Formule: C₆H₃Br₂FO
MW: 269,9 g/mol
Point de fusion: 54…56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002317
Numéro CAS: 344-20-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité