2,6-Dichloro-4-fluoroaniline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC8181-100G PC8181-25G PC8181-5G
APOSPC8181-100GEA 207 EUR InStock
APOSPC8181-100G APOSPC8181-25G APOSPC8181-5G
2,6-Dichloro-4-fluoroaniline 97%
2,6-Dichloro-4-fluoroaniline
Formule: C₆H₄Cl₂FN
MW: 180,01 g/mol
Point de fusion: 54…58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00142845
Numéro CAS: 344-19-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité