4,5-Dimethoxy-2-fluorobenzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSPC8191-50GEA 178 EUR InStock
APOSPC8191-50G APOSPC8191-10G APOSPC8191-25G
4,5-Dimethoxy-2-fluorobenzonitrile
4,5-Dimethoxy-2-fluorobenzonitrile
Formule: C₉H₈FNO₂
MW: 181,1637 g/mol
Point de fusion: 143 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143236
Numéro CAS: 119396-88-2
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité