Acide 2-fluoro-4-méthoxybenzoïque
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC8207-25G PC8207-5G PC8207-100G
APOSPC8207-25GEA 109 EUR InStock
APOSPC8207-25G APOSPC8207-5G APOSPC8207-100G
Acide 2-fluoro-4-méthoxybenzoïque
Acide 2-fluoro-4-méthoxybenzoïque
Formule: C₈H₇FO₃
Point de fusion: 193 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00509373
Numéro CAS: 394-42-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité