2-Fluoro-4-méthoxyphénol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Fluoro-4-hydroxyanisole
PC8211-5G PC8211-25G PC8211-50G PC8211-100G
APOSPC8211-5GEA 50.9 EUR InStock
APOSPC8211-5G APOSPC8211-25G APOSPC8211-50G APOSPC8211-100G
2-Fluoro-4-méthoxyphénol 97%
2-Fluoro-4-méthoxyphénol
Formule: C₇H₇FO₂
MW: 142,13 g/mol
Point d'ébullition: 94 °C/3.75mmHg
Densité: 1.27 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070796
Numéro CAS: 167683-93-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité