Hexafluorophosphate de diphényliodonium 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC8214-50G PC8214-10G PC8214-250G
APOSPC8214-50GEA 357 EUR InStock
APOSPC8214-50G APOSPC8214-10G APOSPC8214-250G
Hexafluorophosphate de diphényliodonium 98%
Hexafluorophosphate de diphényliodonium
Formule: C₁₂H₁₀F₆IP
MW: 426,08 g/mol
Point de fusion: 142 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061398
Numéro CAS: 58109-40-3
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité