Acide 2-bromo-4-fluorobenzoïque 98+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC8234-100G PC8234-25G PC8234-500G
APOSPC8234-100GEA 59.6 EUR InStock
APOSPC8234-100G APOSPC8234-25G APOSPC8234-500G
Acide 2-bromo-4-fluorobenzoïque 98+%
Acide 2-bromo-4-fluorobenzoïque
Formule: C₇H₄BrFO₂
MW: 219,01 g/mol
Point de fusion: 173…174 °C
Densité: 0.936 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00055370
Numéro CAS: 1006-41-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité