6-Fluoro-4-quinolinol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Fluoro-4-hydroxyquinoline
PC8235-1G PC8235-25G PC8235-5G PC8235-10G
APOSPC8235-1GEA 24.8 EUR InStock
APOSPC8235-1G APOSPC8235-25G APOSPC8235-5G APOSPC8235-10G
6-Fluoro-4-quinolinol 98%
6-Fluoro-4-quinolinol
Formule: C₉H₆FNO
MW: 163,1485 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00269610
Numéro CAS: 391-78-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité