4-Bromo-2,6-difluorobenzaldéhyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC8236-25GEA 37.9 EUR InStock
APOSPC8236-25G APOSPC8236-5G
4-Bromo-2,6-difluorobenzaldéhyde
4-Bromo-2,6-difluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₃BrF₂O
MW: 221 g/mol
Point de fusion: 76…81 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094459
Numéro CAS: 537013-51-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité