2-Fluorothiobenzamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Fluorobenzothioamide
PC8237-1G PC8237-25G PC8237-5G
APOSPC8237-1GEA 94.5 EUR InStock
APOSPC8237-1G APOSPC8237-25G APOSPC8237-5G
2-Fluorothiobenzamide
2-Fluorothiobenzamide
Formule: C₇H₆FNS
MW: 155,2 g/mol
Point de fusion: 83 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04973316
Numéro CAS: 75907-82-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité