α-Bromo-4-chloro-2,6-difluorotoluène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Chloro-2,6-difluorobenzyl bromide, 2-(Bromomethyl)-5-chloro-1,3-difluorobenzene
PC8242-10G PC8242-5G PC8242-1G PC8242-25G
APOSPC8242-10GEA 282 EUR InStock
APOSPC8242-10G APOSPC8242-5G APOSPC8242-1G APOSPC8242-25G
α-Bromo-4-chloro-2,6-difluorotoluène 98%
α-Bromo-4-chloro-2,6-difluorotoluène
Formule: C₇H₄BrClF₂
MW: 241,46 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094463
Numéro CAS: 537013-52-8
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité