1H,1H-Heptafluorobutyl acetate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutyl acetate
PC8275-25G PC8275-5G PC8275-100G
APOSPC8275-25GEA 176 EUR InStock
APOSPC8275-25G APOSPC8275-5G APOSPC8275-100G
1H,1H-Heptafluorobutyl acetate 97%
1H,1H-Heptafluorobutyl acetate
Formule: C₆H₅F₇O₂
MW: 242,09 g/mol
Point d'ébullition: 105 °C/735mmHg
Densité: 1.435 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01070838
Numéro CAS: 356-06-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité