3,5-Difluoro-4-pyridinamine 97+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Amino-3,5-difluoropyridine, 3,5-Difluoropyridin-4-amine
PC8304-100MG PC8304-1G PC8304-500MG
APOSPC8304-100MGEA 21.9 EUR InStock
APOSPC8304-100MG APOSPC8304-1G APOSPC8304-500MG
3,5-Difluoro-4-pyridinamine 97+%
3,5-Difluoro-4-pyridinamine
Formule: C₅H₄F₂N₂
MW: 130,1 g/mol
Point de fusion: 99…101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01862101
Numéro CAS: 159783-22-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité