4-Benzyloxy-1-bromo-2-fluorobenzene 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(Benzyloxy)-1-bromo-2-fluorobenzene
PC8332-100G PC8332-25G PC8332-5G
APOSPC8332-100GEA 591 EUR InStock
APOSPC8332-100G APOSPC8332-25G APOSPC8332-5G
4-Benzyloxy-1-bromo-2-fluorobenzene 98%
4-Benzyloxy-1-bromo-2-fluorobenzene
Formule: C₁₃H₁₀BrFO
MW: 281,13 g/mol
Point de fusion: 33…35 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09801041
Numéro CAS: 185346-79-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité