4-Bromo-2-fluorophenylacetic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(4-Bromo-2-fluorophenyl)acetic acid
PC8343-25G
APOSPC8343-25GEA 65.4 EUR InStock
APOSPC8343-25G
4-Bromo-2-fluorophenylacetic acid
4-Bromo-2-fluorophenylacetic acid
Formule: C₈H₆BrFO₂
MW: 233,03 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09032952
Numéro CAS: 114897-92-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité