1-Bromo-2-fluorocyclohexane 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC8345-1G PC8345-250MG PC8345-5G
APOSPC8345-1GEA 241 EUR InStock
APOSPC8345-1G APOSPC8345-250MG APOSPC8345-5G
1-Bromo-2-fluorocyclohexane 97%
1-Bromo-2-fluorocyclohexane
Formule: C₆H₁₀BrF
MW: 181,05 g/mol
Point d'ébullition: 74…78 °C/19mmHg
Point d'éclair: 56.8 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01320789
Numéro CAS: 656-57-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité