N,N,N',N'-Tetramethyl-O-(N-succinimidyl)uronium tetrafluoroborate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: O-(N-Succinimidyl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Tetrafluoroborate, TSTU, 2-(2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl)-1,1,3,3-tetramethylisouronium tetrafluoroborate
PC8350-100G PC8350-25G PC8350-5G
APOSPC8350-100GEA 69.6 EUR InStock
APOSPC8350-100G APOSPC8350-25G APOSPC8350-5G
N,N,N',N'-Tetramethyl-O-(N-succinimidyl)uronium tetrafluoroborate 98%
N,N,N',N'-Tetramethyl-O-(N-succinimidyl)uronium tetrafluoroborate
Formule: C₉H₁₆BF₄N₃O₃
MW: 301,05 g/mol
Point de fusion: 195…201 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00077875
Numéro CAS: 105832-38-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité