O-[2-Oxo-1(2H)-pyridyl]-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: O-(2-Oxo-1(2H)pyridyl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate, O-(1,2-Dihydro-2-oxo-1-pyridyl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Tetrafluoroborate, TPTU
PC8352-25G PC8352-5G PC8352-100G
APOSPC8352-25GEA 52.2 EUR InStock
APOSPC8352-25G APOSPC8352-5G APOSPC8352-100G
O-[2-Oxo-1(2H)-pyridyl]-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate 98%
O-[2-Oxo-1(2H)-pyridyl]-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate
Formule: C₁₀H₁₆BF₄N₃O₂
MW: 297,06 g/mol
Point de fusion: 140 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00075475
Numéro CAS: 125700-71-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité