Fmoc-2-(trifluoromethyl)-L-phenylalanine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC8356-1G PC8356-5G
APOSPC8356-1GEA 101 EUR InStock
APOSPC8356-1G APOSPC8356-5G
Fmoc-2-(trifluoromethyl)-L-phenylalanine
Fmoc-2-(trifluoromethyl)-L-phenylalanine
Formule: C₂₅H₂₀F₃NO₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01863052
Numéro CAS: 352523-16-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité