Alcool 3-chloro-5-fluorobenzylique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC8371-25G PC8371-5G PC8371-100G
APOSPC8371-25GEA 119 EUR InStock
APOSPC8371-25G APOSPC8371-5G APOSPC8371-100G
Alcool 3-chloro-5-fluorobenzylique
Alcool 3-chloro-5-fluorobenzylique
Formule: C₇H₆ClFO
MW: 160,58 g/mol
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788554
Numéro CAS: 79944-64-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité