2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}acetonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC8431-1G PC8431-250MG
APOSPC8431-1GEA 870 EUR InStock
APOSPC8431-1G APOSPC8431-250MG
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}acetonitrile
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}acetonitrile
Formule: C₈H₄ClF₃N₂S
MW: 252,65 g/mol
Point de fusion: 64…66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00215247
Numéro CAS: 306976-81-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité